Allmän beskrivning
- Ketokonazol är ett imidazol-svampmedel
- Det fungerar genom att hämma syntesen av ergosterol, som är svampmotsvarigheten till kolesterol
Användningsområden
- Ketokonazol visar svampdödande aktivitet mot en mängd olika svampinfektioner
- Det är en hämmare av CYP3A4, som är nödvändig för omvandlingen av lanosterol till ergosterol
- Det ökar svampens cellulära permeabilitet
- Det hämmar också endogen andning genom att störa membranfosfolipider
- Ketokonazol kan också hämma syntesen av tromboxan och steroler som aldosteron, kortisol och testosteron
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ketoconazole |
| Smältpunkt | 148.0°C to 150.0°C |
| Förlust vid torkning | 0.5% max. (80°C, 4 h) (vacuum) |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (HPLC) |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,slightly soluble in dichloromethane or chloroform |
| Formel vikt | 531.44 |
| Procent renhet | 98% |
Safety and Handling
- Ketoconazole
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H360F-Kan skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.