Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ketokonazol, 98 %
Produktkod. 15525156 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15525156 25 g 25g
15321788 1 g 1g
15515156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15525156 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 455470250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Ketokonazol, CAS # 65277-42-1, är ett syntetiskt, bredspektrumsvampmedel som kan hämma en rad olika svampinfektioner. | CAS: 65277-42-1 | C26H28Cl2N4O4 | 531,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Ketokonazol är ett imidazol-svampmedel
  • Det fungerar genom att hämma syntesen av ergosterol, som är svampmotsvarigheten till kolesterol
Användningsområden
  • Ketokonazol visar svampdödande aktivitet mot en mängd olika svampinfektioner
  • Det är en hämmare av CYP3A4, som är nödvändig för omvandlingen av lanosterol till ergosterol
  • Det ökar svampens cellulära permeabilitet
  • Det hämmar också endogen andning genom att störa membranfosfolipider
  • Ketokonazol kan också hämma syntesen av tromboxan och steroler som aldosteron, kortisol och testosteron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65277-42-1
Molekylformel C26H28Cl2N4O4
Molekylvikt (g/mol) 531.44
InChI-nyckel XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Synonym ketoconazole
PubChem CID 76973198
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diklorfenyl)-2-(imidazol-1-ylmetyl)-1,3-dioxolan-4-yl]metoxi]fenyl]piperazin-1-yl]etanon
LEDER CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketoconazole
Smältpunkt 148,0 °C till 150,0 °C
Förlust vid torkning 0,5% max (80 °C, 4 timmar) (vakuum)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: nästan olöslig. Andra lösligheter: löslig i metanol, mindre löslig i etanol, lätt löslig i diklormetan eller kloroform
Formel vikt 531.44
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ketoconazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.