Läs mer
Ketokonazol, 98 %
Produktkod. 15415619
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15415619 5 g 5g
15425619 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415619 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63367.06
 Begränsad artikel
I lager
Potent hämmare av cytokrom P450c17 | CAS: 65277-42-1 | C26H28Cl2N4O4 | 534,452 g/mol
Ketokonazol används för att behandla candidiasis, kronisk mukokutó candidiasis, oral svamp, candiduri, blastomykos, coccidioidomykos, histoplasmos, kromomikos och paracoccidioidomykos. Ketokonazol är ett svampdödande medel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Ketokonazol används för att behandla candidiasis, kronisk mukokutó candidiasis, oral svamp, candiduri, blastomykos, coccidioidomykos, histoplasmos, kromomikos och paracoccidioidomykos. Ketokonazol är ett svampdödande medel.
Löslighet
Löslig i DMSO, etanol, kloroform, vatten och metanol.
Anteckningar
Förvara bort från starka oxiderande medel. Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65277-42-1
Molekylformel C26H28Cl2N4O4
Molekylvikt (g/mol) 534.452
MDL-nummer MFCD00058579
InChI-nyckel XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Synonym ketoconazole
PubChem CID 76973198
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanone
LEDER CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketoconazole
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,5302
Löslighetsinformation Löslig i DMSO, etanol, kloroform, vatten och metanol.
Formel vikt 531.43
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning