Läs mer
Ketokonazol, 99,17 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11491371 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491371 50 mg 50mg
11401381 100 mg 100mg
11411381 500 mg 500mg
11421381 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11491371 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215915850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    994.00 SEK
    946.43 SEK / 50mg
    Save 47.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 65277-42-1
Molekylformel C26H28Cl2N4O4
Molekylvikt (g/mol) 534.452
MDL-nummer MFCD00058579
InChI-nyckel XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Synonym cis-1-Acetyl-4-(4-((2-(2, 4-dichlorophenyl)-2-(1H-1M-idazol-1-ylmethyl)-1, 3-dioxolan-4-yl) methoxy) phenyl)-piperazine, Ketoisdin
PubChem CID 76973198
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diklorfenyl)-2-(imidazol-1-ylmetyl)-1,3-dioxolan-4-yl]metoxi]fenyl]piperazin-1-yl]etanon
LEDER CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketoconazole
Typ Ketokonazol
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 50 mg
Analysprocentintervall >99%
Formel vikt 531.44