Läs mer
Ketoconazole, Fisher BioReagents
Produktkod. 10430015
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10430015 50 mg Amber Glass 50mg
10754344 100 mg Amber Glass 100mg
10032624 500 mg Amber Glass 500mg
11448353 1 g Amber Glass 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10430015 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP273450
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ketoconazole is a cytochrome P450 inhibitor and demonstrates anti-psoriatic activity. An antifungal agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65277-42-1
Molekylformel C26H28Cl2N4O4
Molekylvikt (g/mol) 534.452
InChI-nyckel XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Synonym ketoconazole
PubChem CID 76973198
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanone
LEDER CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketoconazole
Smältpunkt 148°C
Färg White
Tändningsrester < 0.1%
Förlust vid torkning < 0.5%
Smältområde Inclusive between 148°C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 50 mg
Merck Index 15, 5349
Formel vikt 531.44
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ketoconazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.