missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(+)-Ketoconazole, MedChemExpress

Produktkod. 16418348
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16418348 10 mg
16414237 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16418348 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0105A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress (+)-Ketoconazole ((+)-R 41400) is an imidazole anti-fungal agent, a CYP3A4 inhibitor.

(+)-Ketoconazole ((+)-R 41400) is an imidazole anti-fungal agent, a CYP3A4 inhibitor.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (+)-Ketoconazole
Fysisk form Solid
CAS 142128-59-4
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H28Cl2N4O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym (+)-Ketoconazol (+)-R 41400
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (62.72 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC(C=C1)=CC(Cl)=C1[C@@]2(CN3C=CN=C3)OC[C@H](COC4=CC=C(N5CCN(C(C)=O)CC5)C=C4)O2
Molekylvikt (g/mol) 531.43
Formel vikt 531.43
Procent renhet 99.77%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.