Läs mer
(-)-Ketoconazole, MedChemExpress
Produktkod. 16428348
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16428348 10 mg 10mg
16424237 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16428348 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0105B
MedChemExpress (-)-Ketoconazole ((-)-R 41400) is one of the enantiomer of Ketoconazole. Ketoconazole is a racemic mixture of two enantiomers, levoketoconazole ((2S,4R)-(−)-ketoconazole) and dextroketoconazole ((2R,4S)-(+)-ketoconazole).
(-)-Ketoconazole ((-)-R 41400) is one of the enantiomer of Ketoconazole. Ketoconazole is a racemic mixture of two enantiomers, levoketoconazole ((2S,4R)-(−)-ketoconazole) and dextroketoconazole ((2R,4S)-(+)-ketoconazole).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Ketoconazole
CAS 142128-57-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H28Cl2N4O4
Kvantitet 10 mg
Synonym (-)-Ketoconazol (-)-R 41400
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (62.72 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(N1CCN(C2=CC=C(OC[C@H]3O[C@](CN4C=CN=C4)(C5=CC=C(Cl)C=C5Cl)OC3)C=C2)CC1)=O
Molekylvikt (g/mol) 531.43
Formel vikt 531.43
Procent renhet 99.71%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus