Läs mer
Ketoconazole, MedChemExpress
Produktkod. 16472049
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16472049 1 g 1g
16458096 100 mg -
16430778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16472049 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0105
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress Ketoconazole (R-41400) is an imidazole anti-fungal agent, a CYP3A4 and CYP24A1 inhibitor.
Ketoconazole (R-41400) is an imidazole anti-fungal agent, a CYP3A4 and CYP24A1 inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketoconazole
Fysisk form Solid
CAS 65277-42-1
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H28Cl2N4O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ketoconazol R 41400
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (47.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(N1CCN(C2=CC=C(OC[C@@H]3O[C@@](CN4C=CN=C4)(C5=CC=C(Cl)C=C5Cl)OC3)C=C2)CC1)=O
Molekylvikt (g/mol) 531.43
Formel vikt 531.43
Procent renhet 99.47%