Läs mer
Ketokonazol, Mikromol™
Produktkod. 18023210
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18023210 250 mg
1 options
Produktkod. 18023210 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0145.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ketokonazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketoconazole
CAS 65277-42-1
Analyt- eller komponentnamn Ketoconazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C26 H28 Cl2 N4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ketoconazole Imp. D (EP), Ethanone, 1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]-, rel-, Piperazine, 1-acetyl-4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-, rel- (9CI), Piperazine, 1-acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-, cis-, (+/-)-Ketoconazole, Brizoral, Fungarest, Fungoral, Ketoconazole, Ketoderm, Ketoisdin, Ketozoral, Nizoral, Nizral, Onofin K, Orifungal M, Panfungol, R 41400
InChI formel InChI=1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
LEDER CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
IUPAC-namn 1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]metoxi]fenyl]piperazin-1-yl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 531.43
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 530,1488 g/mol