Läs mer
Tocris Bioscience™ Ketoconazole
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001194
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30001194 100 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001194 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1103/100
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Cytochrome P450c17 inhibitor
Inhibitor of cytochrome P450c17. Enhances the formation of myelin basic protein-positive oligodendrocytes from oligodendrocyte progenitor cells in vitro and promotes remyelination in vivo. Also an antifungal agent. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketoconazole
CAS 65277-42-1
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C26H28Cl2N4O4
Formel vikt 531.44
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 534.452