Läs mer
δ-Ketoendrin, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Endrin-ketone |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl6O/c13-8-9(14)6-2-1-3(7(6)19)4-5(2)11(9,16)12(17,18)10(4,8)15/h2-6,8H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6+,8+,9-,10+,11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 377.8706 |
| Procent renhet | >95% |