Läs mer
α- Ketoglutarsyra dinatriumsalt, dihydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11458051 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458051 50 g 50g
11468051 250 g 250g
11478051 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458051 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215139350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 SEK
    1063.27 SEK / 50g
    Save 56.73 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 305-72-6
Molekylformel C5H4Na2O5
Molekylvikt (g/mol) 190.062
MDL-nummer MFCD00150702
InChI-nyckel YBGBJYVHJTVUSL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium 2-oxoglutarate, unii-flp7p4rm46, disodium 2-oxopentanedioate, flp7p4rm46, pentanedioic acid, 2-oxo-, disodium salt, 2-oxoglutaric acid disodium salt, 2-ketoglutaric acid disodium salt, alpha-ketoglutaric acid sodium salt, disodium ? ketoglutarate, disodium oxoglurate
PubChem CID 31040
IUPAC-namn dinatrium;2-oxopentandioat
LEDER C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Ketoglutaric Acid Disodium Salt, dihydrate
Färg Vitt
Kvantitet 50 g
Formel vikt 226.1
Fysisk form Fast