Läs mer
α- Ketoglutarsyra, MP Biomedicals
Produktkod. 11436435 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
5g
Produktkod.
11436435 5g
1 options
Produktkod. 11436435 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520176705
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alpha-Ketoglutaric Acid
CAS 328-50-7
Molekylformel C5H6O5
MDL-nummer MFCD00004165
Kvantitet 5 g
Synonym 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
InChI-nyckel KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-oxopentandisyra
Molekylvikt (g/mol) 146.098
PubChem CID 51
ChEBI CHEBI:30915