Läs mer
α-Natriumsalt av ketoglutarsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11975111 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11975111 100 g 100g
10399569 5 g 5g
11965111 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11975111 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439351000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22202-68-2 | C5H5NaO5 | 168.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22202-68-2
Molekylformel C5H5NaO5
Molekylvikt (g/mol) 168.08
InChI-nyckel MOTOGHHLNTXPTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrogen 2-oxoglutarate, pentanedioic acid, 2-oxo-, sodium salt, pentanedioic acid, 2-oxo-, sodium salt 1:?, 2-ketoglutaric acid monosodium salt, 2-oxoglutaric acid, sodium salt, glutaric acid, 2-oxo-, sodium salt, alpha-ketoglutaric acid, sodium salt, 2-oxoglutaric acid 1-sodium salt, sodium 4-carboxy-4-oxobutanoate
PubChem CID 23672314
IUPAC-namn natrium;5-hydroxi-4,5-dioxopentanoat
LEDER C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Ketoglutaric acid sodium salt
Färg Vitt
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
pH 3.6 to 4.0 (0.5% aq. soln.)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel HO2CCH2CH2C(=O)CO2Na
Formel vikt 168.08
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 1.0% max.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • alpha-Ketoglutaric acid sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.