Läs mer
Ketoketal, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15411208
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15411208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55069.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Ketoketal is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56309-94-5
Molekylformel C14H22O3
Molekylvikt (g/mol) 238.327
MDL-nummer MFCD00809704
InChI-nyckel ZNWLFTSPNBLXGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ketoketal, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexanone, 8-4-oxocyclohexyl-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexan-1-one, bicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, 1,1'-bicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl
PubChem CID 810913
IUPAC-namn 4-(1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)cyclohexan-1-one
LEDER C1CC(=O)CCC1C2CCC3(CC2)OCCO3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketoketal
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 238.33
Procent renhet 97%