Läs mer
Ketoketal, 97%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Ketoketal is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
Ketoketal is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ketoketal |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 238.33 |
| Procent renhet | 97% |