Läs mer
Ketoner blandar 5000 μg/ml i MeOH:Vatten 9:1, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312806
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312806 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30312806 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREYS09000017MW
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butanone∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone
CAS 78-93-3, 591-78-6, 108-10-1, 67-64-1
Analyt- eller komponentnamn 2-Butanone∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol/Vatten
Industry Type Livsmedelstestning
Kvantitet 5 x 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2-Butanone 5000 μg/mL∣2-Hexanone 5000 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 5000 μg/mL∣Acetone 5000 μg/mL