Läs mer
Ketoprofen 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323831
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323831 1 ml
1 options
Produktkod. 30323831 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14532100AL1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketoprofen
CAS 22071-15-4
Analyt- eller komponentnamn Ketoprofen
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C16 H14 O3
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl- (9CI), Hydratropic acid, m-benzoyl- (8CI), (+/-)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (+/-)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, (+/-)-Ketoprofen, (+/-)-m-Benzoylhydratropic acid, (RS)-Ketoprofen, alpha-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 19583RP, 2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 2-(m-Benzoylphenyl)propionic acid, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, 3-Benzoylhydratropic acid, Alrheumat, Alrheumun, Aneol, Bi-profenid, Capisten, Dexal, Epatec, Fastum, Iso-K, Kefenid, Ketoprofen, Ketoprofene, Ketopron, Ketoprophen, Ketorin, Knavon, Lertus, Menamin, Meprofen, Miltax, Mohrus, Orudis, Orugesic, Oruvail, Oscorel, Profenid, R.P. 19583, RU 4733, Racemic ketoprofen, Toprec, Toprek, m-Benzoylhydratropic acid
InChI formel InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
LEDER CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-(3-bensoylfenyl)propansyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 254.28
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 254,0943 g/mol