Läs mer
Ketoprofen-13CD3 Methyl Ester, TRC
Produktkod. 30393376
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30393376 1 mg
30398398 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30393376 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK2008221MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1190007-27-2
Molekylformel C1613CH13D3O3
Molekylvikt (g/mol) 272.32
Synonym 3-Benzoyl-α-methyl-13CD3-benzeneacetic Acid Methyl Ester
LEDER O=C(C1=CC=CC(C(C(OC)=O)[13C]([2H])([2H])[2H])=C1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketoprofen-13CD3 Methyl Ester
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16O3/c1-12(17(19)20-2)14-9-6-10-15(11-14)16(18)13-7-4-3-5-8-13/h3-12H,1-2H3/i1+1D3