Läs mer
Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester, Mikromol™
Produktkod. 18022280
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18022280 100 mg
1 options
Produktkod. 18022280 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0001.35
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
CAS 94561-67-8
Analyt- eller komponentnamn Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H22 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid 2-hydroxy-1-methylpropyl ester
InChI formel InChI=1S/C20H22O4/c1-13(20(23)24-15(3)14(2)21)17-10-7-11-18(12-17)19(22)16-8-5-4-6-9-16/h4-15,21H,1-3H3
LEDER CC(O)C(C)OC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 3-hydroxybutan-2-yl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 326.39
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 326.1518 g/mol