Läs mer
Ketoprofen EP Impurity A (Ketoprofen USP Related Compound D), Mikromol™
Beskrivning
Ketoprofen EP Impurity A (Ketoprofen USP Related Compound D)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Acetylbenzophenone |
| CAS | 66067-44-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Acetylbenzophenone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H12 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone (3-Acetylbenzophenone), Ketoprofen Imp. A (EP), Ketoprofen USP Related Compound D, Ketoprofen USP RC D, 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone, 3-Acetylbenzophenone, Ketoprofen Related Compound D, Ketoprofen Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-(3-benzoylphenyl)ethanone |
| Visa mer |