Läs mer
Ketoprofen EP Impurity D (Ketoprofen USP Related Compound A), Mikromol™
Beskrivning
Ketoprofen EP Impurity D (Ketoprofen USP Related Compound A)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(3-(4-Methylbenzoyl)phenyl)propanoic Acid |
| CAS | 107257-20-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2RS)-2-(3-(4-Methylbenzoyl)phenyl)propanoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H16 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-2-[3-(4-Methylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid, Ketoprofen Imp. D (EP), Ketoprofen Related Compound A, Ketoprofen Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O3/c1-11-6-8-13(9-7-11)16(18)15-5-3-4-14(10-15)12(2)17(19)20/h3-10,12H,1-2H3,(H,19,20) |
| LEDER | CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-[3-(4-methylbenzoyl)phenyl]propanoic acid |
| Visa mer |