Läs mer
Ketoprofen EP Impurity G, Mikromol™
Beskrivning
Ketoprofen EP Impurity G
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]benzoic Acid |
| CAS | 5537-71-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]benzoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H9 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]benzoic Acid, Ketoprofen Imp. G (EP), Ketoprofen Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(6-11)8-3-2-4-9(5-8)10(12)13/h2-5,7H,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(1-cyanoethyl)benzoic acid |
| Visa mer |