Läs mer
Ketoprofen Ethyl Ester, TRC
Produktkod. 18033640
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18033640 5 g
18003240 1 g
18013640 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18033640 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK2008455G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60658-04-0
Molekylformel C18 H18 O3
Molekylvikt (g/mol) 282.33
Synonym Ethyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Ketoprofen Ethyl Ester
IUPAC-namn ethyl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate
LEDER CCOC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketoprofen Ethyl Ester
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H18O3/c1-3-21-18(20)13(2)15-10-7-11-16(12-15)17(19)14-8-5-4-6-9-14/h4-13H,3H2,1-2H3
Formel vikt 282.1256
Procent renhet >95%