Läs mer
Ketoprofen, LoGiCal
Produktkod. 30458085
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458085 10 mg
1 options
Produktkod. 30458085 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0001.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketoprofen
CAS 22071-15-4
Analyt- eller komponentnamn Ketoprofen
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H14 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl- (9CI), Hydratropic acid, m-benzoyl- (8CI), (+/-)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (+/-)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, (+/-)-Ketoprofen, (+/-)-m-Benzoylhydratropic acid, (RS)-Ketoprofen, alpha-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 19583RP, 2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 2-(m-Benzoylphenyl)propionic acid, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, 3-Benzoylhydratropic acid, Alrheumat, Alrheumun, Aneol, Bi-profenid, Capisten, Dexal, Epatec, Fastum, Iso-K, Kefenid, Ketoprofen, Ketoprofene, Ketopron, Ketoprophen, Ketorin, Knavon, Lertus, Menamin, Meprofen, Miltax, Mohrus, Orudis, Orugesic, Oruvail, Oscorel, Profenid, R.P. 19583, RU 4733, Racemic ketoprofen, Toprec, Toprek, m-Benzoylhydratropic acid
InChI formel InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-(3-bensoylfenyl)propansyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 254.28
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 254,0943 g/mol