Läs mer
Ketoprofen, MP Biomedicals
Produktkod. 11403352 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
100g
Produktkod.
11403352 100g
1 options
Produktkod. 11403352 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215515480
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketoprofen
Namnnotering Molecular biology
CAS 22071-15-4
Färg Vitt
Molekylformel C16H14O3
MDL-nummer MFCD00055790
Kvantitet 100 g
Synonym ketoprofen, 2-3-benzoylphenyl propanoic acid, orudis, m-benzoylhydratropic acid, 2-3-benzoylphenyl propionic acid, ketoprofene, profenid, oruvail, 3-benzoylhydratropic acid, alrheumat
InChI-nyckel DKYWVDODHFEZIM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C1=CC=CC(=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
IUPAC-namn 2-(3-bensoylfenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 254.285
PubChem CID 3825
ChEBI CHEBI:6128
Formel vikt 254.28
Fysisk form Pulver