Läs mer
Ketoprofen
Beskrivning
Det används som antiinflammatoriskt; smärtstillande och ett feberdämpande läkemedel får hypotalamus att övervinna en interleukininducerad temperaturökning. De verkar genom att blockera syntesen av prostaglandiner genom att hämma cyklooxygenas, som omvandlar arachidonsyra till cykliska endoperoxider, prekursorer till prostaglandiner.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
It is used as a anti-inflammatory; analgesic and an antipyretic drug cause the hypothalamus to override an interleukin-induced increase in temperature. They act by blocking the synthesis of prostaglandins by inhibiting cyclooxygenase, which converts arachidonic acid to cyclic endoperoxides, precursors of prostaglandins.
Solubility
Slightly soluble in chloroform and methanol.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ketoprofen |
| Smältpunkt | 92°C to 97°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,5305 |
| Löslighetsinformation | Slightly soluble in chloroform and methanol. |
| Formel vikt | 254.29 |
| Fysisk form | Powder |
RUO– Endast forskningsanvändning