missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ketorolac Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Ketorolac Isopropyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ketorolac Isopropyl Ester |
| CAS | 66635-74-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ketorolac Isopropyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H19 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ketorolac Isopropyl Ester, 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO3/c1-12(2)22-18(21)14-10-11-19-15(14)8-9-16(19)17(20)13-6-4-3-5-7-13/h3-9,12,14H,10-11H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?