Läs mer
Ketorolac Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ketorolac Methyl Ester |
| CAS | 80965-09-9 |
| Molekylformel | C16 H15 N O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid methyl ester, Ketorolac methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO3/c1-20-16(19)12-9-10-17-13(12)7-8-14(17)15(18)11-5-3-2-4-6-11/h2-8,12H,9-10H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | methyl 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.295 |
| Formel vikt | 269.105 |