Läs mer
Ketorolac Trometamol, LoGiCal
Produktkod. 30461854
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461854 10 mg
1 options
Produktkod. 30461854 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0851.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketorolac trometamol
CAS 74103-07-4
Analyt- eller komponentnamn Ketorolac trometamol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H13 N O3 . C4 H11 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ketorolac Trometamol, 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, (+/-)-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, (+/-)-5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate (1:1) (salt), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate (1:1) (salt) (9CI), Acular, Acular PF, Acuvail, Dolac, ISV 304, Ketanov, Ketolac, Ketorol, Ketorolac tromethamine, Lixidol, Tarazyn, Toradol, Toratex, Trometamol Ketorolac, ketorolac tris salt
InChI formel InChI=1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroxymetyl)propan-1,3-diol; 5-bensoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-karboxylsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 376.4
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 376,1634 g/mol