Läs mer
Ketorolac Trometamol, Mikromol™
Produktkod. 30050429
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30050429 250 mg
1 options
Produktkod. 30050429 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0851.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ketorolac Trometamol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketorolac trometamol
CAS 74103-07-4
Analyt- eller komponentnamn Ketorolac trometamol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H13 N O3 . C4 H11 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ketorolac Trometamol, 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, (+/-)-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, (+/-)-5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate (1:1) (salt), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate (1:1) (salt) (9CI), Acular, Acular PF, Acuvail, Dolac, ISV 304, Ketanov, Ketolac, Ketorol, Ketorolac tromethamine, Lixidol, Tarazyn, Toradol, Toratex, Trometamol Ketorolac, ketorolac tris salt
InChI formel InChI=1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
LEDER NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroxymetyl)propan-1,3-diol; 5-bensoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 376.4
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 376,1634 g/mol