Läs mer
Ketorolac trometamin, Thermo Scientific™
Produktkod. 17565575 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17565575 1 g
17575575 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17565575 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469170010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 74103-07-4
Molekylformel C19H24N2O6
Molekylvikt (g/mol) 376.41
MDL-nummer 00887595
InChI-nyckel BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol; 5-bensoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-karboxylsyra
LEDER NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCN2C1=CC=C2C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Ketorolac tromethamine
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Tillgänglig
Fysisk form Pulver
Färg Vit till ljusgul
Smältpunkt 160 °C till 165 °C
Merck Index 13-5324
Kvantitet 1 g