Läs mer
Ketorolac trometamin, Thermo Scientific™
Produktkod. 17575575 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17575575 5 g
17565575 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17575575 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469170050
Kemiska identifierare
CAS 74103-07-4
Molekylformel C19H24N2O6
Molekylvikt (g/mol) 376.41
MDL-nummer 00887595
InChI-nyckel BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol; 5-bensoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-karboxylsyra
LEDER NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCN2C1=CC=C2C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketorolac tromethamine
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Fysisk form Pulver
Färg Vit till ljusgul
Smältpunkt 160°C to 165°C
Merck Index 13-5324
Kvantitet 5 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ketorolac tromethamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ketorolac Tromethamine