Läs mer
Ketorolac trometamin, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7238593 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 17565575
Brand: Thermo Scientific Acros 469170010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Kemiska identifierare
CAS 74103-07-4
Molekylformel C19H24N2O6
Molekylvikt (g/mol) 376.41
MDL-nummer 00887595
InChI-nyckel BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol; 5-bensoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-karboxylsyra
LEDER NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCN2C1=CC=C2C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketorolac tromethamine
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Fysisk form Pulver
Färg Vit till ljusgul
Smältpunkt 160°C to 165°C
Merck Index 13-5324
Kvantitet 1 g