Läs mer
Ketotifenfumarat, 99 %
Beskrivning
Ketotifen fumaratin är en H1-receptorantagonist. I sin oftalmiska form används det för att behandla allergisk konjunktivit, det vill säga de kliande röda ögonen orsakade av allergier.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Löslig i vatten (10 mg/ml), DMSO (100 mM) och metanol.
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ketotifen fumarate |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 250 mg |
| Merck Index | 14,5307 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (10 mg/ml), DMSO (100 mM) och metanol. |
| Formel vikt | 425.5 |
| Procent renhet | 99% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning