Läs mer
Ketotifen-vätefumarat 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30458634
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458634 1 ml
1 options
Produktkod. 30458634 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0180.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Ketotifen-vätefumarat 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketotifen Hydrogen Fumarate
CAS 34580-14-8
Analyt- eller komponentnamn Ketotifen Hydrogen Fumarate
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C19 H19 N O S . C4 H4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ketotifen Hydrogen Fumarate, 10 H-Benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (2 E)-2-butenedioate (1:1), 10 H-Benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (E)-2-butenedioate (1:1), Allerkif, HC 20511, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate
InChI formel InChI=1 S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11 H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
LEDER CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC-namn (E)-men-2-enedioinsyra; 10-(1-metylpiperidin-4-yliden)-5 H-benso[1,2] cyklopepta[2,4-b]tiofen-4-one
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 425.5
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 425,1297 g/mol