Läs mer
Ketotifen, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ketotifen |
| CAS | 34580-13-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ketotifen |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C19 H19 N O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ketotifen, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-d]thiophene-10(9H)-one, HC 20-511, RS-ketotifen |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NOS/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1 |
| Visa mer |