Läs mer
Ketotifen, TRC
Produktkod. 30180334
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30180334 100 mg
1 options
Produktkod. 30180334 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK315413100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ketotifen
CAS 34580-13-7
Molekylformel C19 H19 N O S
Kvantitet 100 mg
Synonym Ketotifen, 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)- (9CI), (±)-Ketotifen, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-d]thiophene-10(9H)-one, HC 20-511
InChI formel InChI=1S/C19H19NOS/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3
LEDER CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1
IUPAC-namn 10-(1-metylpiperidin-4-yliden)-5H-benzo[1,2]cyklopepta[2,4-b]tiofen-4-one
Molekylvikt (g/mol) 309.43
Formel vikt 309.1187