Läs mer
Kevetrin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Kevetrin hydrochloride is a small molecule and activator of the tumor suppressor protein p53, with potential antineoplastic activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kevetrin hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 66592-89-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H10ClN3S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 4-Isothioureidobutyronitrile hydrochloride thioureidobutyronitrile hydrochloride thioureido butyronitrile hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (556.58 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 40 mg/mL (222.63 mM) |
| Visa mer |