Läs mer
Ansell™ Kevlar™ Gula tygärmar med tumöppning
Produktkod. 12640962 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Längd (metrisk):
254 mm
356 mm
457 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12640962 356 mm Paket med 12
12650962 457 mm Paket med 12
12630962 254 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12640962 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 70114
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Automatiskt stickat foder av 100% Kevlar™ fiber. Ger optimal balans mellan fingerfärdighet och skärmotstånd. Komfort och säkert grepp.
  • Tillverkad av högteknologi till 100 % Kevlar™ Aramidfibrer para-aramidkorta fibrer.
  • Exceptionellt skärmotstånd med fingerfärdighet.
  • De 100 % Dupont Kevlar™ Aramidfiberkonstruktion erbjuder ett mycket högt skärmotstånd till viktförhållande.
  • De flesta ärmar har tumhål för att skydda handledsområdet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Standard
Produkttyp Skärtålig ärm
Material DuPont™ Aramidfibrer
Färg Gult
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Återanvändbar
Sömtyp Sömlöst
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 356 mm