Beskrivning
- Tillverkad av högteknologi till 100 % Kevlar™ para-aramid korta fibrer.
- Exceptionellt skärmotstånd med fingerfärdighet.
- De 100 % Dupont Kevlar™ konstruktionen erbjuder ett mycket högt skärmotstånd till viktförhållande.
- De flesta ärmar har tumhål för att skydda handledsområdet.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universell |
| Konstruktion | Stickad |
| Produkttyp | Skärtålig ärm |
| Material | Dupont™ Kevlar™ aramidfibrer |
| Färg | Gult |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sömtyp | Sömlöst |
| Manschettstil | Ärm |
| Certifikat och efterlevnad | CE 0493, Kategori III |
| Visa mer |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?