Läs mer
Miele Professional Nyckelsats A 838
Produktkod. 30130363 Handla allt Miele Produkter
Change view
Material:
Rostfritt stål
Produktkod. Material
30130363 Rostfritt stål
1 options
Produktkod. 30130363 Leverantör Miele Professional Leverantörsnummer 11054290
Beräknad leverans: 05-11-2026
En 838-nyckelsats för justering av korghöjder och montering/borttagning av injektormunstycken.
  • Set bestående av torxnyckel och nyckel
  • Lämplig för Miele överkorgar och mobila enheter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp L-formad hexagasnyckeluppsättning
Material Rostfritt stål
Färg Silver
För användning med (applikation) Inställning av korghöjder och montering/demontering av injektormunstycken
Inkluderar Torx-nyckel och öppen skiftnyckel