Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plast för 24-djupbrunnsformat
Produktkod. 17190069 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
24 DW spets kam, platta, steril
24 DW-platta, streckkodad, steril
24 DW-spets kam och platta
24 DW-spetsar, kam, platta, streckkod
24 Djupbrunnsplatta, steril
24 Djupbrunnsplattan
24 djupbrunnsplatta, streckkodad
Kam med 24 kombispetsar
Kam med 6 spetsar och 24 DW-platta
För användning med (utrustning):
Endast för användning med KingFisher Apex
Endast för användning med KingFisher Duo Prime
KingFisher Apex
KingFisher Duo Prime, Flex och Presto
KingFisher Flex och Presto
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Paket med 50
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
17190069 24 DW-spetsar, kam, platta, streckkod Endast för användning med KingFisher Apex -
16552452 Kam med 24 kombispetsar KingFisher Apex -
12653116 24 Djupbrunnsplattan KingFisher Duo Prime, Flex och Presto Paket med 50
12663116 24 Djupbrunnsplatta, steril KingFisher Duo Prime, Flex och Presto -
12624075 24 DW-spets kam och platta KingFisher Flex och Presto Paket med 50
10727030 24 DW-spets kam och platta KingFisher Flex och Presto Varje
12643116 Kam med 6 spetsar och 24 DW-platta Endast för användning med KingFisher Duo Prime Paket med 48
17140069 24 djupbrunnsplatta, streckkodad KingFisher Apex -
17150069 24 DW-platta, streckkodad, steril KingFisher Apex -
17100079 24 DW spets kam, platta, steril Endast för användning med KingFisher Apex -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17190069 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 97002610B
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Optimera din prestanda med Thermo Scientific™ KingFisher förbrukningsvaror utformade speciellt för användning med KingFisher Flex, Duo Prime och Presto instrument.
Optimera din prestanda med Thermo Scientific™ KingFisher Plastics som är speciellt designade för användning med KingFisher Flex, Presto Duo Prime och Apex-instrumenten. KingFisher-instrumenten använder engångsplastplattor av plast och spetskammar av polypropen, som är idealiska för magnetisk partikelbearbetning på grund av deras låga bindningsaffinitet för biomolekyler. Både utbytet och kvaliteten på det isolerade proteinet eller nukleinsyran förbättras avsevärt med speciella plattor och spetskammar utformade för KingFisher-system.
Användning med: Thermo Scientific™ KingFisher-instrument, inklusive KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime och KingFisher Presto.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter. Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 24 DW-spetsar, kam, platta, streckkod
För användning med (utrustning) Endast för användning med KingFisher Apex
Kvantitet 50/Cs.