Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plast för 24-djupbrunnsformat
Produktkod. p-7163722 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
24 Combi tip comb
24 DW plate, barcoded, sterile
24 DW tip comb and plate
24 DW tip comb, plate, barcode
24 DW tip comb, plate, sterile
24 Deep Well plate, barcoded
24 Deep-well Plate
24 Deep-well Plate, Sterile
6-tip comb and 24 DW plate
För användning med (utrustning):
Endast för användning med KingFisher Apex
Endast för användning med KingFisher Duo Prime
KingFisher Apex
KingFisher Duo Prime, Flex och Presto
KingFisher Flex och Presto
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Paket med 50
Produktkod. 16552452
Brand: Thermo Scientific™ 97002580
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Optimera din prestanda med Thermo Scientific™ KingFisher förbrukningsvaror utformade speciellt för användning med KingFisher Flex, Duo Prime och Presto instrument.
Optimera din prestanda med Thermo Scientific™ KingFisher Plastics utformad speciellt för användning med KingFisher Flex, Duo Prime, Presto och Apex-instrument. KingFisher-instrumenten använder engångsplastplattor av plast och spetskammar av polypropen, som är idealiska för magnetisk partikelbearbetning på grund av deras låga bindningsaffinitet för biomolekyler. Både utbytet och kvaliteten på det isolerade proteinet eller nukleinsyran förbättras avsevärt med speciella plattor och spetskammar utformade för KingFisher-system.
Använd med:
Thermo Scientific™ KingFisher-instrument, inklusive KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime och KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 24 Combi tip comb
Formatera 24 Deep-well Comb
Kapacitet 24 prover
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) KingFisher Apex
Kvantitet 50/Cs.
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.