Beskrivning
KingFisher Apex är ett flexibelt system för olika typer av provbehandlingsbehov som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetisk partikelbearbetning för DNA/RNA, protein och cellrening från praktiskt taget vilken källa som helst. Genom att använda revolutionerande magnetisk partikelseparationsteknik ger detta system utmärkt reproducerbarhet och kvalitet
- Användarvänligt provreningssystem med hög genomströmning för att automatisera DNA/RNA-, protein- och cellrening
- Ger mångsidig höghastighetsrening med reproducerbara resultat
- Lättanvänt gränssnitt med pekskärm som ger användaren möjlighet att kontrollera alla detaljer i tillämpningen och reningsprocessen
- BindIx PC-programvara för extra bekvämlighet
- Omfattande urval av validerade protokoll för olika typer av tillämpningar
- Molnbibliotek för snabb protokollhämtning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Värmeblock 96 |
| Formatera | 96 |
| Kapacitet | 96 prover |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | KingFisher Apex |
| Kvantitet | 1 Pc. |