Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher Apex tillbehör
Produktkod. 16552442 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
24 Kombinationshuvud
96 DW Värmeblock
96 DW-huvud
96 KF värmeblock
96 PCR-huvud
Kombinationshuvud
Matrisvärmeblock
PCR-plattans värmeblock
Plattadapter
UV-lampa (ersättning)
Värmeblock
Värmeblock 24
Värmeblock 96
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
16552442 96 PCR-huvud -
18466738 Matrisvärmeblock -
16562442 Kombinationshuvud -
16572442 96 DW-huvud Varje
16582442 24 Kombinationshuvud -
16592432 PCR-plattans värmeblock -
16502442 96 KF värmeblock -
16512442 96 DW Värmeblock -
16522442 Värmeblock -
16532442 Värmeblock 96 -
16542442 Värmeblock 24 -
16572452 Plattadapter -
16582452 Plattadapter -
16592452 UV-lampa (ersättning) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16552442 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24079910
KingFisher Apex är ett flexibelt system för olika typer av provbehandlingsbehov som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetisk partikelbearbetning för DNA/RNA, protein och cellrening från praktiskt taget vilken källa som helst.
KingFisher Apex är ett flexibelt system för olika typer av provbehandlingsbehov som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetisk partikelbearbetning för DNA/RNA, protein och cellrening från praktiskt taget vilken källa som helst. Genom att använda revolutionerande magnetisk partikelseparationsteknik ger detta system utmärkt reproducerbarhet och kvalitet
  • Användarvänligt provreningssystem med hög genomströmning för att automatisera DNA/RNA-, protein- och cellrening
  • Ger mångsidig höghastighetsrening med reproducerbara resultat
  • Lättanvänt gränssnitt med pekskärm som ger användaren möjlighet att kontrollera alla detaljer i tillämpningen och reningsprocessen
  • BindIx PC-programvara för extra bekvämlighet
  • Omfattande urval av validerade protokoll för olika typer av tillämpningar
  • Molnbibliotek för snabb protokollhämtning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 96 PCR-huvud
Volym (metrisk) bearbetning 10 till 80μ l
Formatera 96-brunnsplatta
Kapacitet 96 prover
För användning med (utrustning) KingFisher Apex
Magnetiska stavar 96
Partikelstorlek (metrisk) ca.> 1μ m
Typ av magnethuvud 96 PCR
Typ av tallrik 96 PCR-platta (halv/kantad)