Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher Apex tillbehör
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
24 Combi Head
96 DW Head
96 DW Heating Block
96 KF Heating Block
96 PCR Head
Combi Head
Heating Block 24
Heating Block 96
Matrix Heating Block
PCR Plate Heating Block
Plate Adapter
Plattadapter
UV-lampa (ersättning)
Värmeblock
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
KingFisher Apex är ett flexibelt system för olika typer av provbehandlingsbehov som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetisk partikelbearbetning för DNA/RNA, protein och cellrening från praktiskt taget vilken källa som helst. Genom att använda revolutionerande magnetisk partikelseparationsteknik ger detta system utmärkt reproducerbarhet och kvalitet
- Användarvänligt provreningssystem med hög genomströmning för att automatisera DNA/RNA-, protein- och cellrening
- Ger mångsidig höghastighetsrening med reproducerbara resultat
- Lättanvänt gränssnitt med pekskärm som ger användaren möjlighet att kontrollera alla detaljer i tillämpningen och reningsprocessen
- BindIx PC-programvara för extra bekvämlighet
- Omfattande urval av validerade protokoll för olika typer av tillämpningar
- Molnbibliotek för snabb protokollhämtning
Specifikationer
Specifikationer
Produkttyp | Plate Adapter |
Formatera | 96 |
Kapacitet | 96 prover |
Disponibel | Återanvändbar |
För användning med (utrustning) | KingFisher Apex System |
Kvantitet | 1 Pc. |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ KingFisher Apex tillbehör >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering