Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher Apex tillbehör
Produktkod. 16592432 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
24 Kombinationshuvud
96 DW Värmeblock
96 DW-huvud
96 KF värmeblock
96 PCR-huvud
Kombinationshuvud
Matrisvärmeblock
PCR-plattans värmeblock
Plattadapter
UV-lampa (ersättning)
Värmeblock
Värmeblock 24
Värmeblock 96
Förpackningsstorlek:
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
16592432 PCR-plattans värmeblock -
18466738 Matrisvärmeblock -
16552442 96 PCR-huvud -
16562442 Kombinationshuvud -
16572442 96 DW-huvud Varje
16582442 24 Kombinationshuvud -
16502442 96 KF värmeblock -
16512442 96 DW Värmeblock -
16522442 Värmeblock -
16532442 Värmeblock 96 -
16542442 Värmeblock 24 -
16572452 Plattadapter -
16582452 Plattadapter -
16592452 UV-lampa (ersättning) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16592432 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24075910
KingFisher Apex är ett flexibelt system för olika typer av provbehandlingsbehov som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetisk partikelbearbetning för DNA/RNA, protein och cellrening från praktiskt taget vilken källa som helst.
KingFisher Apex är ett flexibelt system för olika typer av provbehandlingsbehov som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetisk partikelbearbetning för DNA/RNA, protein och cellrening från praktiskt taget vilken källa som helst. Genom att använda revolutionerande magnetisk partikelseparationsteknik ger detta system utmärkt reproducerbarhet och kvalitet
  • Användarvänligt provreningssystem med hög genomströmning för att automatisera DNA/RNA-, protein- och cellrening
  • Ger mångsidig höghastighetsrening med reproducerbara resultat
  • Lättanvänt gränssnitt med pekskärm som ger användaren möjlighet att kontrollera alla detaljer i tillämpningen och reningsprocessen
  • BindIx PC-programvara för extra bekvämlighet
  • Omfattande urval av validerade protokoll för olika typer av tillämpningar
  • Molnbibliotek för snabb protokollhämtning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp PCR-plattans värmeblock
Formatera 96
Kapacitet 96 prover
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) KingFisher Apex
Kvantitet 1 Pc.