Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher Apex tillbehör
Produktkod. p-7163721 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
24 Kombinationshuvud
96 DW Värmeblock
96 DW-huvud
96 KF värmeblock
96 PCR-huvud
Kombinationshuvud
Matrisvärmeblock
PCR-plattans värmeblock
Plate Adapter
Plattadapter
UV-lampa (ersättning)
Värmeblock
Värmeblock 24
Värmeblock 96
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 18466738
Brand: Thermo Scientific™ 24075970
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KingFisher Apex är ett flexibelt system för olika typer av provbehandlingsbehov som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetisk partikelbearbetning för DNA/RNA, protein och cellrening från praktiskt taget vilken källa som helst.
KingFisher Apex är ett flexibelt system för olika typer av provbehandlingsbehov som erbjuder mycket mångsidig, automatiserad magnetisk partikelbearbetning för DNA/RNA, protein och cellrening från praktiskt taget vilken källa som helst. Genom att använda revolutionerande magnetisk partikelseparationsteknik ger detta system utmärkt reproducerbarhet och kvalitet
  • Användarvänligt provreningssystem med hög genomströmning för att automatisera DNA/RNA-, protein- och cellrening
  • Ger mångsidig höghastighetsrening med reproducerbara resultat
  • Lättanvänt gränssnitt med pekskärm som ger användaren möjlighet att kontrollera alla detaljer i tillämpningen och reningsprocessen
  • BindIx PC-programvara för extra bekvämlighet
  • Omfattande urval av validerade protokoll för olika typer av tillämpningar
  • Molnbibliotek för snabb protokollhämtning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Matrisvärmeblock
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) DNA/RNA, protein och cellrening
För användning med (utrustning) KingFisher Apex
Kvantitet Vardera