Läs mer
VACUUBRAND™ KF DN 25mm Aluminium Liten Fläns Med Slangmunstycke
Produktkod. 10100851 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
För användning med:
För 15 mm slang ID
För 8 mm slang ID
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
10100851 För 8 mm slang ID Varje
10160891 För 15 mm slang ID -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10100851 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20662516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.00 SEK
    339.40 SEK / Paket med 1
    Save 60.60 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna fläns med Vacuubrand™ pumps.
  • Aluminiumfläns med slangmunstycke
  • KD FN 25mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med För 8 mm slang ID
Material Aluminium
Kvantitet 1 vardera
Storlek KF DN 25 mm
Typ Liten fläns